Learn More
Thermo Scientific™ CCDA-Selektivnährboden
Artikelnummer. 12982568
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
CCDA-Selektivmedium
Herstellungsort:
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort unitSize
12982568 10/Pckg. 90mm-Einzelplatte CCDA-Selektivmedium Vereinigtes Königreich 10 Stück
12815093 10/Pckg. 90mm-Einzelplatte CCDA-Selektivmedium Deutschland 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12982568 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0119A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit einem blutfreien selektiven Medium, das ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
Isolieren Sie Campylobacter spp. mit dem blutfreien Thermo Scientific™ CCDA Selektiv-Medium, das der ISO 10272-1 und 10272-2 entspricht.
Das CCDA-Medium (modifiziert) basiert auf der ursprünglichen von Bolton beschriebenen Formulierung, die für den Ersatz von Blut durch Holzkohle, Eisensulfat oder Natriumpyruvat entwickelt wurde. Die verbesserte Selektivität wird mit Cefoperazon als selektivem Mittel erreicht. Amphotericin B wurde der Formulierung hinzugefügt, um das Wachstum von Hefe und Pilzkontaminanten zu unterdrücken, die bei 37 °C auftreten können.
Campylobacter-Infektionen zählen zu den häufigsten bakteriellen Infektionen, die zu gastrointestinalen und systemischen Erkrankungen führen. Campylobacter jejuni ist die am häufigsten berichtete bakterielle Ursache von Lebensmittelinfektionen in den USA. Bei Campylobacter handelt es sich um kleine, nicht Sporen-bildende, spiralförmige und gekrümmte Gram-negative Stäbchen, die einen mikroaerophile Umgebung benötigen und keine Trocknung vertragen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO 10271-a und ISO 10272-2
Farbe Schwarz, opak
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Medientyp CCDA-Selektivmedium
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.