Learn More
Invitrogen™ Humanes CCDC134, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0894
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15389130
  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CCDC-134 Synthetisches Peptid, PEP-0894, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem CCDC-134 überein. PEP-0894 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20780 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
79879
gereinigt
Humanes CCDC134
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q9H6E4
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
CCDC134
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS