Learn More
CCDC155 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA554115
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15732051
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EENGKLLAER DGVKKRSQEL AMEKDTLKRQ LFECEHLICQ RDTILSERTR DVESLAQTLE EYRVTTQELR LEISRLEEQL SQTYEGPDEL PEGA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 79%, Rat - 81%.
CCDC155 Polyclonal antibody specifically detects CCDC155 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC155
Polyclonal
Unconjugated
CCDC155
CCDC155; coiled-coil domain containing 155; coiled-coil domain-containing protein 155; KASH domain containing 5; KASH domain-containing protein 5; KASH5; protein KASH5; Unknown (protein for MGC:134376)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
147872
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N6L0
CCDC155
Recombinant protein corresponding to Human CCDC155