Learn More
CCDC62 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25981-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884505
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein has not been specifically defined.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC62
Polyclonal
Unconjugated
CCDC62
aaa, CCDC62, Protein aaa, Protein TSP NY, TSP NY
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
208908, 84660
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
E9PVD1, Q6P9F0
CCDC62
CCDC62 Fusion Protein Ag22043
20 μL
Primary
Mouse, Human