Learn More
CCDC82 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18423423 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18423423 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18423423 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP128743V
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC82 Polyclonal antibody specifically detects CCDC82 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CCDC82
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias coiled-coil domain containing 82, coiled-coil domain-containing protein 82, FLJ23518, HSPC048
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human coiled-coil domain containing 82 using the numbering given in entry NP_079001.2 (GeneID 79780).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79780
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG