missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCG 63802, Tocris Bioscience™

Inhibitor of regulator of G-protein signaling 4 (RGS4) protein

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 402810

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413984

  • 205.92 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins. Selective amongst RGS proteins, with greatest potency at RGS4. Inhibits GTPase accelerating protein activity of RGS4 and blocks its interaction with Gαo. Retains activity under reducing conditions.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

620112-78-9
450.516
unii-339bu4y35u, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxopyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, e-2-benzo d thiazol-2-yl-3-9-methyl-4-oxo-2-m-tolyloxy-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylonitrile, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxopyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylonitrile, e-2-benzo d thiazol-2-yl-3-9-methyl-4-oxo-2-m-tolyloxy-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylon
(E)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-[9-methyl-2-(3-methylphenoxy)-4-oxopyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]prop-2-enenitrile
C26H18N4O2S
VFSVKVQMZDJFQX-NBVRZTHBSA-N
6057678
CC1=CC(=CC=C1)OC2=C(C(=O)N3C=CC=C(C3=N2)C)C=C(C#N)C4=NC5=CC=CC=C5S4

Spezifikation

CCG 63802
620112-78-9
unii-339bu4y35u, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxopyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, e-2-benzo d thiazol-2-yl-3-9-methyl-4-oxo-2-m-tolyloxy-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylonitrile, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxopyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl prop-2-enenitrile, 2e-2-1,3-benzothiazol-2-yl-3-9-methyl-2-3-methylphenoxy-4-oxo-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylonitrile, e-2-benzo d thiazol-2-yl-3-9-methyl-4-oxo-2-m-tolyloxy-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-3-yl acrylon
CC1=CC(=CC=C1)OC2=C(C(=O)N3C=CC=C(C3=N2)C)C=C(C#N)C4=NC5=CC=CC=C5S4
450.516
450.51
10mg
C26H18N4O2S
VFSVKVQMZDJFQX-NBVRZTHBSA-N
(E)-2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-[9-methyl-2-(3-methylphenoxy)-4-oxopyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]prop-2-enenitrile
6057678
>99%
Videos