missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCIN Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15823224
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15823224 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15823224 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA568385

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

CCIN is a basic protein of the sperm head cytoskeleton. This protein contains kelch repeats and a BTB/POZ domain and is necessary for normal morphology during sperm differentiation. The protein encoded by this gene is a basic protein of the sperm head cytoskeleton. This protein contains kelch repeats and a BTB/POZ domain and is necessary for normal morphology during sperm differentiation. This gene is intronless.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCIN
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.7 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen Ccin
Gen-Zugriffsnummer Q13939, Q5XI58, Q8CDE2
Gen-Alias 4933417A14Rik; BTBD20; Calicin; Ccin; KBTBD14; testis tissue sperm-binding protein Li 65n
Gensymbole Ccin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from human CCIN.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 298392, 442829, 881
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.