Learn More
Motic™ CCIS Plan achromatic objective EC PL 60X/0.80/S
Artikelnummer. 15378914
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 60X
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung unitSize
15378914 Gehäuse 60X 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15378914 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001703621
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit allen Mikroskopen der Motic™ BA-Serie. Motic™ CCIS™ achromatische Planobjektive EC PL erhöht die Vergrößerung um 60 X/0.80 /S (WD=0.35 mm.)
  • EC Plan achromatisches Objektiv
  • Verfügt über farbkorrigierte Unendlich-Optik: CCIS™
  • Technische Daten: 60X/0.80/S (WD=0.35 mm)
  • Zur Verwendung mit Mikroskopen der Serie BA
Bestellinformation
Vergrößerungsleistung
Spezifikation
Typ Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv
Sichtfeld EC-Plan
Fokusabstand 0,35 WD
Zur Verwendung mit (Geräte) Serie BA Microscope
Vergrößerungsleistung Gehäuse 60X
Numerische Apertur 0,80
Menge Je 1