missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCL14/HCC-1/HCC-3 Antibody (007), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
CCL14/HCC-1/HCC-3 Monoclonal antibody specifically detects CCL14/HCC-1/HCC-3 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CCL14/HCC-1/HCC-3 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 007 |
| Konjugat | Alexa Fluor 594 |
| Verdünnung | ELISA, Sandwich ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | C-C motif chemokine 14, chemokine (C-C motif) ligand 14, Chemokine CC-1/CC-3, chemokine CC-3, CKB1, FLJ16015, HCC-1, HCC-1(1-74), HCC-1/HCC-3, HCC-3, hemofiltrate CC chemokine 1, MCIF, member 14, NCC2CC-1, NCC-2CKb1, new CC chemokine 2, SCYA14CC-3, Small-inducible cytokine A14 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL14/HCC-1/HCC-3 (Q16627-1; Thr20-Asn93). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?