Learn More
Invitrogen™ Humanes CCL2 (MCP-1), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1548
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
CCL-2 Synthetisches Peptid, PEP-1548, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem CCL-2 überein. PEP-1548 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-34505 verwendet werden.Spezifikation
6347 | |
gereinigt | |
CCL2 (MCP-1), human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P13500 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CCL2 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |