Learn More
Invitrogen™ CCL4 (MIP-1 beta) Human Uncoated ELISA Kit
Description
The Human CCL4 (MIP-1 beta) Uncoated ELISA Kit contains pre-matched antibody pairs,and reagents for performing quantitative enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) to detect and quantify protein levels of human CCL4 (MIP-1 beta). Wash Buffer and Stop Solution are needed to complete the ELISA reaction and are sold separately. Principle of the method ELISAs are designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody is coated to the bottom of the wells of a microplate, which is an overnight process. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen.
Spécification
Spécification
| Zugriffsnummer | P13236 |
| Assay-Bereich | 4-500 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkennlinien und Probenkalibrerung 10 X Beschichtungspuffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers 5 X ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmedium: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP Substrat: 1 X TMB-Lösung Analysenzertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards 96-Well-Platte: Corning Costar 9018 (im Lieferumfang von Produkt-Kat.- Nrn. enthalten, die auf -22, -76, -86 enden) |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Uncoated ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Afficher plus |
For Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.