missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCL7/MCP-3/MARC Antibody (36320), DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620340 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18620340 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18620340 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB282L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCL7/MCP-3/MARC Monoclonal antibody specifically detects CCL7/MCP-3/MARC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL7/MCP-3/MARC
Anwendungen Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 36320
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C-C motif chemokine 7, chemokine (C-C motif) ligand 7, FIC, MARC, MCP3Monocyte chemotactic protein 3, MCP-3Small-inducible cytokine A7, MGC138465, Monocyte chemoattractant protein 3, NC28SCYA6, SCYA7MGC138463, small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL7/MCP-3/MARC, Gln34-109, Accession # Q7Z7Q8
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6354
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.