missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCNB1IP1 Antibody (OTI4H3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18126433 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18126433 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18126433 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272106AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCNB1IP1 Monoclonal specifically detects CCNB1IP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCNB1IP1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4H3
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias chromosome 14 open reading frame 18, cyclin B1 interacting protein 1, cyclin B1 interacting protein 1, E3 ubiquitin protein ligase, E3 ubiquitin-protein ligase CCNB1IP1, EC 6.3.2.-, enhancer of invasion 10, HEI10C14orf18Cyclin-B1-interacting protein 1, Human enhancer of invasion 10
Gensymbole CCNB1IP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human CCNB1IP1 (NP_878269) produced in E.coli.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57820
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.