missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CCR1 Monoclonal antibody specifically detects CCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CCR1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 53504 |
| Konjugat | mFluor Violet 500 SE |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Swiss 3T3 mouse cell line transfected with human CCR1, Accession # P32246 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?