missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR2 Antibody (890231), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18543019 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18543019 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18543019 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB8368MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CCR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR2 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR2
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 890231
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CCR2, Accession # O55193
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 729230
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.