missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCR8 Antibody (SR1687), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18643014 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18643014 100 μg 100 Mikroliter
18605974 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18643014 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321812100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CCR8 Monoclonal antibody specifically detects CCR8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCR8
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1687
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias CC chemokine receptor 8, C-C CKR-8, CC-chemokine receptor chemr1, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CDw198 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 8, chemokine (C-C) receptor 8, chemokine (C-C) receptor-like 2, Chemokine receptor-like 1, CKR-L1, CKRL1MGC129966, CMKBR8MGC129973, CMKBRL2C-C chemokine receptor type 8, CY6, GPRCY6, GPR-CY6, TER1CC chemokine receptor CHEMR1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CCR8 (Uniprot #: P51685)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1237
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.