missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCRK, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16168748
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16168748 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16168748 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00023552D01.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MDQYCILGRIGEGAHGIVFKAKHVETGEIVALKKVALRRLEDGFPNQALREIKALQEMEDNQYVVQLKAVFPHGGGFVLAFEFMLSDLAEVVRHAQRPLAQAQVKSYLQMLLKGVAFCHANNIVHRDLKPANLLISASGQLKIADFGLARVFSPDGSRLYTHQVATRSVGCIMGELLNGSPLFPGKNDIEQLCYVLRILGTPNPQVWPELTELPDYNKISFKEQVPMPLEEVLPDVSPQALDLLGQFLLYPPHQRIAASKLPCLPIHLSCRFLSV

Spezifikation

Antigen CCRK
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung No additive
Gen cell cycle related kinase
Gen-Zugriffsnummer BC002655.2
Gen-Alias CDCH/p42
Gensymbole CCRK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CCRK (AAH02655.1, 1 a.a. ∼ 275 a.a) full-length human protein.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23552
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.