Learn More
CCT 018159, Tocris Bioscience™
Hsp90 inhibitor
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 243550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411204
  • 930.51 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Novel inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90) ATPase activity (IC50 = 5.7 μM) that displays selectivity over human Hsp72 and topoisomerase II. Inhibits proliferation of HCT116 human colon tumor cells and produces upregulation of Hsp70 and downregulation of c-Raf and cdk4. More soluble than 17-AAG (Cat. No. 1515) and is independent of NQO1/DT-diaphorase and P-glycoprotein expression.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
171009-07-7
352.39
6-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-5-methyl-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one, kinome_3591, owpmenvyxdjdow-uhfffaoysa-n, 4-4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-5-methyl-1h-pyrazol-3-yl-6-ethyl-benzene-1,3-diol
6-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene]-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one
C20H20N2O4
BBTMGPQSLSYPHE-UHFFFAOYSA-N
6749166
CCC1=CC(=C2C(=C(NN2)C)C3=CC4=C(C=C3)OCCO4)C(=O)C=C1O
Spezifikation
50mg
171009-07-7
6-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-5-methyl-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one, kinome_3591, owpmenvyxdjdow-uhfffaoysa-n, 4-4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-5-methyl-1h-pyrazol-3-yl-6-ethyl-benzene-1,3-diol
CCC1=CC(=C2C(=C(NN2)C)C3=CC4=C(C=C3)OCCO4)C(=O)C=C1O
352.39
352.39
CCT 018159
C20H20N2O4
BBTMGPQSLSYPHE-UHFFFAOYSA-N
6-[4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene]-4-ethyl-3-hydroxycyclohexa-2,4-dien-1-one
6749166
>98%