missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CCT 137690, Tocris Bioscience™

Potent pan-Aurora kinase inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4291/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414504

  • 258.73 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent inhibitor of Aurora kinases (IC50 values are 0.015, 0.019 and 0.025μM at Aurora A, Aurora C and Aurora B respectively). Displays antiproliferative activity in a range of human tumor cell lines. Orally bioavailable.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1095382-05-0
551.493
3-4-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl piperazin-1-yl methyl-5-methylisoxazole, 6-bromo-7-4-5-methylisoxazol-3-yl methyl piperazin-1-yl-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazine, cct hplc, 1-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazine, 3-4-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl piperazin-1-yl methyl-5-methylisoxazole, 6-bromo-7-4-5-methyl-3-isoxazolyl methyl-1-piperazinyl-2-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridine, 6-bromo-7-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazin-1-yl-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridine, ym4
3-[[4-[6-bromo-2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]piperazin-1-yl]methyl]-5-methyl-1,2-oxazole
C26H31BrN8O
GFLQCBTXTRCREJ-UHFFFAOYSA-N
25154041
CC1=CC(=NO1)CN2CCN(CC2)C3=C4C(=NC=C3Br)N=C(N4)C5=CC=C(C=C5)N6CCN(CC6)C

Spezifikation

CCT 137690
1095382-05-0
3-4-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl piperazin-1-yl methyl-5-methylisoxazole, 6-bromo-7-4-5-methylisoxazol-3-yl methyl piperazin-1-yl-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazine, cct hplc, 1-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazine, 3-4-6-bromo-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridin-7-yl piperazin-1-yl methyl-5-methylisoxazole, 6-bromo-7-4-5-methyl-3-isoxazolyl methyl-1-piperazinyl-2-4-4-methyl-1-piperazinyl phenyl-3h-imidazo 4,5-b pyridine, 6-bromo-7-4-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methyl piperazin-1-yl-2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-1h-imidazo 4,5-b pyridine, ym4
CC1=CC(=NO1)CN2CCN(CC2)C3=C4C(=NC=C3Br)N=C(N4)C5=CC=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
551.493
551.48
10mg
C26H31BrN8O
GFLQCBTXTRCREJ-UHFFFAOYSA-N
3-[[4-[6-bromo-2-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-7-yl]piperazin-1-yl]methyl]-5-methyl-1,2-oxazole
25154041
>98%
Videos