Learn More
CD10 Mouse, PE-Cy7, Clone: SN5c, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB21-PE7-500Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15901668
  • 1740.00 € / 500 Tests
Verfügbar ab: 10-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD10
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MME
Protein A/G Purified
RUO
4311
IgG1 κ
Flow Cytometry
SN5c
PE-Cyanine7
NP_009219
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.