Learn More
CD106 (VCAM1) Ratte-anti-Maus, APC, Klon: 429, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Invitrogen 17-1061-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16340684
  • 212.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der monoklonale 429-Antikörper reagiert mit Maus-CD106 (vaskuläres Zelladhäsionsmolekül-1, VCAM-1), einem transmembranen 110 kDa-Glykoprotein, das durch myeloische Abstammungs- und Knochenmarkstromalzellen exprimiert wird. Endotheliale Zellen exprimieren konstitutive niedrige CD106-Konzentrationen
Dieses Gen ist ein Mitglied der Ig-Superfamilie und codiert ein Sialoglycoprotein an der Zelloberfläche, das durch Zytokin-aktiviertes Endothel exprimiert wird. Dieses Membranprotein vom Typ I vermittelt die Leukozyten-Endothelzellen-Adhäsion und Signaltransduktion und spielt möglicherweise bei der Entwicklung von Artherosklerose und rheumatoider Arthritis eine Rolle. Für dieses Gen wurden mehrere alternative Spleißtranskripte gefunden, die verschiedene Isoformen codieren.
Spezifikation
Spezifikation
CD106 (VCAM-1)
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P29533
Vcam1
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
22329
Flow Cytometry
429
APC
Vcam1
Liquid
Rat