Learn More
CD11b Rat anti-Mouse,Human, BB700, Clone: M1/70, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
228.00 € - 625.00 €
Spezifikation
Antigen CD11b
Klon M1/70
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566417
25 μg
228.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895029
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566416
0.1 mg
625.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG2b κ
Refrigerate (2 to 8°C)
M1/70
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
Rat
Mouse, Human