Learn More
CD11b Rat anti-Mouse,Human, BB700, Clone: M1/70, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895029
  • 623.58 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse,Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Human, Mouse
Purified
Flow Cytometry
M1/70
BB700
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ