missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™

Artikelnummer. 15920298
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15920298 100 μg 100 Mikrogramm
15910298 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15920298 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. 3687MSM6P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen CD11c (Dendritic Cell Marker)
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell Surface
Klassifikation Monoclonal
Klon ITGAX/2507
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827)
Molekulargewicht des Antigens 145kDa
Positivkontrolle THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node
Reinigungsverfahren Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3687
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.