missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD11c Hamster anti-Mouse, APC-R700, Clone: N418, BD Horizon™
Hamster Monoclonal Antibody
219.00 € - 510.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | N418 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15894569
|
BD Biosciences
565871 |
25 μg |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15804579
|
BD Biosciences
565872 |
0.1 mg |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Mouse samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD11c | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Mouse | |
Itgax; Integrin alpha-X; Integrin αX; ITAX; CR4; Complement Receptor 4 | |
IgG2 | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed. |
N418 | |
Flow Cytometry | |
APC-R700 | |
Hamster | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse Dendritic Cells | |
Primary |
For Research Use Only.