Learn More
CD11c Mouse anti-Human, Rhesus, Alexa Fluor™ 647, Clone: 3.9, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
184.00 € - 472.00 €
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | 3.9 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15804599
|
BD Biosciences
565911 |
25 μg |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15814599
|
BD Biosciences
565912 |
0.1 mg |
472.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
CD11c | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Rhesus Monkey | |
Primary | |
CD11c |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 647 | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |