Learn More
CD11c Mouse anti-Human, Rhesus, Alexa Fluor™ 647, Clone: 3.9, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 565911
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00810kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15804599
  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD11c Monoclonal antibody specifically detects CD11c in Human,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
CD11c
Refrigerate (2 to 8°C)
Flow Cytometry
3.9
Alexa Fluor 647
25 μg
Primary
Human, Rhesus Monkey
IgG1 κ