Learn More
CD123 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 7G3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
183.00 € - 403.00 €
Spezifikation
Antigen | CD123 |
---|---|
Klon | 7G3 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | FITC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15891239
|
BD Biosciences
561694 |
25 Tests |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899558
|
BD Biosciences
558663 |
100 Tests |
403.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Reacts with human CD123, the 70kDa IL-3 receptor α chain (IL-3Rα), which associates with the 120-140kDa β subunit. The β chain is shared with the receptors for interleukins IL-5 and GM-CSF. IL-3Rα is expressed on hematopoietic progenitors and plays an important role in hematopoietic progenitor cell growth and differentiation. This antibody has been reported to block the binding of 125I-IL-3 to high and low affinity IL-3 receptors. In functional experiments, this antibody was found to inhibit acute myeloid leukemia cell proliferation, basophil histamine release, endothelial cell-mediated IL-8 secretion, and neutrophil transmigration. This antibody has been reported to be useful for
immunoprecipitation, western blot and immunofluorescent staining for flow cytometry. At the Fifth HLDA Workshop, the human IL-3 receptor was designated CD123.
Spezifikation
CD123 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified | |
IL3RA; IL-3RA; IL-3Rα; IL-3R-alpha; Interleukin-3 receptor subunit alpha |
7G3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human IL-3Ra-transfected cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.