Learn More
Invitrogen™ IL-5RA/CD125 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL5RA
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
The Human Interleukin 5 Receptor Alpha/CD125 (Hu IL-5RA) ELISA quantitates Hu IL-5RA in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-5RA. Principle of the method The Human IL-5RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin 5 (IL-5) ist ein von T-Zellen abgeleiteter löslicher Faktor, auch bekannt als TRF (T-Cell Replacing Factor), der das Wachstum und die Differenzierung von B-Zellen und Eosinophilen induziert. IL-5 übt seine biologische Aktivität durch den IL-5-Rezeptor (IL-5R) aus, der aus zwei Ketten besteht: einer α-Kette, die IL-5 mit niedriger Affinität bindet, und einer β-Kette, die IL-5 nicht bindet, aber zusammen mit der IL-5-α-Kette den IL-5-Rezeptor mit hoher Affinität darstellt. Die cytoplasmatische Domäne der α- und β-Ketten ist für die Signaltransduktion von entscheidender Bedeutung. Insbesondere ist die membranproximale Prolin-reiche Sequenz der cytoplasmatischen Domäne der α-Untereinheit auf dem IL-5R-Rezeptor, IL-5Rα, von entscheidender Bedeutung für die IL-5-induzierte proliferative Reaktion, die Expression nuklearer Protoonkogene und die Tyrosinphosphorylation zellulärer Proteine wie JAK1 und JAK2.Spezifikation
Gehäuse Q01344 | |
150 pg/mL | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
Proteinassays und -analyse, Proteinbiologie, ELISA, gebrauchsfertiger Immunassay | |
3568 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete Platte(n), Standard oder Kalibrator, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Substrat(e) und Stopplösung | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.164 bis 40 ng/ml | |
1255CD (IL RA) ELISA-Kit, 960 Assays, menschliche Spezies, kolorimetrische Nachweismethode, 3568.0 Gen-ID, Zellkulturüberstände, Plasma, Serumprobentyp, IL5RA-Gensymbole, 150 pg/ml Empfindlichkeit, für Protein-Assays und -Analysen verwendbar | |
Kolorimetrisch | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP- | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD125, CDw125, HSIL5R3/IL5R | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 Std 20 Min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.