missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45 € - 225.00 €
Spezifikation
Antigen | CD127 / IL-7Ra |
---|---|
Klon | A7R34 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902208
|
EnquireBio
QAB55-PE-25UG |
25 μg |
98.45 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992198
|
EnquireBio
QAB55-PE-100UG |
100 μg |
225.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD127 / IL-7Ra | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16172 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A7R34 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_032385 | |
Il17ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |