missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Mouse anti-Human, PE, Clone: W6B3C1 (also known as W6B3), BD Pharmingen™

Mouse Monoclonal Antibody

270.00 € - 575.00 €

Spezifikation

Antigen CD133
Klon W6B3C1 (also known as W6B3)
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805179
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566594
25 μg
270.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566593
0.1 mg
575.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD133
0.2 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)
W6B3C1 (also known as W6B3)
Flow Cytometry
PE
Mouse
Human
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen