Learn More
CD138 Mouse anti-Human, APC-R700, Clone: MI15 , BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
268.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Antigen | CD138 |
---|---|
Klon | MI15 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | APC-R700 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15804719
|
BD Biosciences
566051 |
25 Tests |
268.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15894709
|
BD Biosciences
566050 |
100 Tests |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Spezifikation
CD138 | |
Flow Cytometry | |
APC-R700 | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, glycerol and ≤0.09% sodium azide. | |
Human U266 and XG-1 Myeloma Cell Lines | |
Primary | |
Vol. Per test: 5μL |
MI15 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
Syndecan; SDC; Syndecan 1; SDC1; SYND1 | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon APC-R700 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon APC-R700 were removed. |
For Research Use Only.