Learn More
IBA Lifesciences CD14 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD14 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
90.41 € - 718.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Isolierung markierungsfreier Zellen |
---|---|
Produkttyp | Kit für die Isolierung von Zellen |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829784
|
IBA Lifesciences
6-6017-001 |
1 Kits, human |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15839784
|
IBA Lifesciences
6-6017-010 |
10 Kits, human |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD14 positiven Zellen aus Buffy-Coat oder Vollblut in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD14-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 4.25 ml Buffy-Coat zu isolieren. Alternativ können 9 ml Vollblut verwendet werden.
Spezifikation
Isolierung markierungsfreier Zellen | |
Kit für die Isolierung von Zellen | |
Raumtemperatur | |
Menschliches Vollblut |