Learn More
CD14 Mouse, PE-Cy7, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB26-PE7-100Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921748
  • 545.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD14
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
Protein A/G Purified
RUO
929
IgG1 κ
Flow Cytometry
61D3
PE-Cyanine7
NP_000582
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.