missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD14 Rat anti-Mouse, Super Bright 645, Clone: Sa2-8, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 64-0141-82

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321564

  • 303.00 € / 100 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

CD14 Monoclonal antibody specifically detects CD14 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

CD14
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P10810
BOS_8248; CD 14; Cd14; CD14 molecule; LPSR antibody; Monocyte differentiation antigen CD14; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
Sa2-8
Super Bright 645
Cd14
Liquid
Cd14
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
12475
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate