Learn More
CD140a (PDGFRA) Monoclonal Antibody (APA5), Super Bright™ 702, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
144.00 € - 361.00 €
Spezifikation
Antigen CD140a (PDGFRA)
Klon APA5
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15933754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
67-1401-82
100 μg
361.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15923754
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
67-1401-80
25 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: This FLEG monoclonal antibody recognizes human CD162, which is also known as P-selectin glyocoprotein ligand-1 (PSGL-1). This 120-kDa protein exists as a homodimer on the surface of monocytes, neutrophils, granulocytes, peripheral T cells, some B cells, and a subset of CD34+ hematopoietic progenitor cells (HPCs) in the bone marrow. CD162 binds CD62P (P-selectin), CD62E (E-selectin), and CD62L (L-selectin) to mediate leukocyte interactions with each other as well as with activated platelets and endothelium. Thus, CD162 plays a critical role in leukocyte adhesion and rolling. Furthermore, the binding of CD162 to P-selectin on HPCs has been demonstrated to inhibit hematopoiesis. Studies have also demonstrated CD162 as the receptor for enterovirus 71. Applications Reported: This FLEG antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This FLEG antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 702 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 702 nm. We recommend using a 710/50 bandpass filter.
CD140a (PDGFRA) Monoclonal antibody specifically detects CD140a (PDGFRA) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD140a (PDGFRA)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
P26618
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
APA5
Flow Cytometry
Super Bright 702
Rat
Mouse
18595
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!