Learn More
CD150 Ratte Anti-Maus, Super Bright 436, Klon: MShad150, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Affymetrix eBioscience 62-1502-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903414
  • 124.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The mShad150 monoclonal antibody reacts with mouse CD150, an ∽70 kDa transmembrane glycoprotein also known as Signaling Lymphocyte Activation Molecule (SLAM). CD150 is expressed by T cells, in particular Th1, and B cells; this expression is rapidly upregulated upon activation. Immature thymocytes and dendritic cells also express this antigen. Signaling through SLAM in T cells induces proliferation and augmentation of the interferon-gamma response. Furthermore, SLAM is thought to play a role in adhesion between the T cell and antigen-presenting cell. The mShad150 antibody has been reported to also stain the CD150+CD244-CD48-CD41- population of pluripotent hematopoietic stem cells. Applications Reported: This mShad150 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This mShad150 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser CD150 (SLAM, Signalgebendes Lymphozyten-Aktivierungsmolekül) gehört zur Überfamilie der Immunglobulingene und ist an der T-Zellstimulation beteiligt. SLAM wird konstitutiv auf peripheren T-Gedächtniszellen, T-Zellklonen, unreifen Thymozyten und einem Anteil von B-Zellen exprimiert und nach der Aktivierung schnell auf naive T-Zellen induziert. Aktivierte B-Zellen exprimieren die membrangebundene Form, die lösliche Form und die zytoplasmatischen Isoformen von SLAM. Dabei sollte die Signalisierung während der B-B-Zellen- und der B-T-Zellen-Interaktion die Expansion und Differenzierung aktivierter B-Zellen durch die homophile SLAM-SLAM-Bindung verbessern. Berichte deuten darauf hin, dass die extrazelluläre Domäne von CD150 der Rezeptor für das Masern-Virus ist und als Co-Aktivator für T-Zellen und B-Zellen dient. Darüber soll CD150 über seine zytoplasmatische Domäne mit SH2D1A und PTPN11 interagieren. Das Mutations-CD150-Gen kann mit dem X-chromosomalen lymphoproliferativen Syndrom (XLP) in Verbindung gebracht werden.
Spezifikation
Spezifikation
CD150
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
Q9QUM4
Ratte
25 μg
Primär
Maus
Antikörper
IgG2b λ
Durchflusszytometrie
mShad150
Superhell 436
Slamf1
Slamf1
Affinitätschromatographie
RUO
27218
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Flüssig