missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85 € - 250.00 €
Spezifikation
Antigen | CD152 / CTLA-4 |
---|---|
Klon | UC10-4F10-11 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902238
|
EnquireBio
QAB58-PE-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992228
|
EnquireBio
QAB58-PE-100UG |
100 μg |
250.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD152 / CTLA-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12477 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
UC10-4F10-11 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001268905 | |
Ctla4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |