Learn More
CD152 / CTLA-4 Armenian Hamster, PE, Clone: UC10-4F10-11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB58-PE-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902238
  • 85.85 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD152 / CTLA-4
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ctla4
Protein A/G Purified
RUO
12477
IgG
Flow Cytometry
UC10-4F10-11
PE
NP_001268905
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.