Learn More
CD157 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16337-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885924
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BST1 (CD157, Bone marrow stromal cell antigen-1) is a stromal cell line-derived glycosylphosphatidylinositol-anchored molecule that facilitates pre-B-cell growth. The deduced amino acid sequence exhibits 33% similarity with CD38. BST1 expression is enhanced in bone marrow stromal cell lines derived from patients with rheumatoid arthritis. The polyclonal B-cell abnormalities in rheumatoid arthritis may be, at least in part, attributed to BST1 overexpression in the stromal cell population.
Spezifikation
Spezifikation
CD157
Polyclonal
Unconjugated
BST1
ADP ribosyl cyclase 2, Bone marrow stromal antigen 1, BST 1, BST1, cADPr hydrolase 2, CD157, Cyclic ADP ribose hydrolase 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12182, 683, 81506
-20°C
Liquid
Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q10588, Q63072, Q64277
Bst1
CD157 Fusion Protein Ag9491
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat