Learn More
CD16/CD32 Monoclonal Antibody (93), Biotin, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
75.75 € - 497.00 €
Spezifikation
Antigen CD16/CD32
Klon 93
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15239469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0161-82
100 μg
164.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15249469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0161-85
500 μg
282.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15259469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0161-86
1 mg
497.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15229469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
13-0161-81
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The 93 monoclonal antibody reacts with an epitope shared by mouse CD16 and CD32. CD16 (Fc gamma III Receptor) and CD32 (Fc gamma II Receptor) are the low affinity receptors for the mouse IgG Fc portion and are expressed by B cells, monocyte/macrophages, NK cells, and neutrophils. Applications Reported: The 93 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: The 93 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
CD16 is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by natural killer (NK) cells, and some T cells and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC (antibody dependent cell mediated cytotoxicity) by NK cells. IN comparison, CD32 is a 40 kD glycoprotein that acts as a low affinity receptor for IgG (also known as Fc gamma RII), and mediates several functions including endocytosis, activation of secretion, cytotoxicity and immunomodulation. CD32 is expressed by B cells, monocytes, granulocytes and platelets. Further, CD32 is involved in the phagocytosis of immune complexes, the regulation of antibody production by B-cells, and variations of the CD32 gene may increase vulnerability to systemic lupus erythematosus (SLE). Several transcript variants encoding different isoforms of CD32 have been found.
Spezifikation
Spezifikation
CD16/CD32
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG2a λ
Affinity chromatography
Antibody
93
Flow Cytometry
Biotin
Rat
Mouse
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!