missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD163 Antibody (EDHu-1), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18242310 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18242310 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18242310 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB11040686FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Guinea Pig, Primate, Monkey, Rhesus Macaque, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD163
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon EDHu-1
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Gen-Zugriffsnummer Q86VB7
Gen-Alias CD163 antigenscavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, M130macrophage-associated antigen, MM130
Gensymbole CD163
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Leucocytes harvested from pleural cavity of patients with idiopathic spontaneous pneumothorax.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9332
Testspezifität NB110-40686 recognizes the human CD163 cell surface antigen, a 130-140kD glycoprotein expressed by tissue macrophages. CD163 is not expressed by resting peripheral blood leucocytes, but expression may be induced on monocytes by culture in dexamethasone.
Zielspezies Human, Pig, Bovine, Guinea Pig, Primate, Monkey, Rhesus Macaque, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.