Learn More
CD163 Ratte Anti-Maus, Super Bright 600, Klon: TNKUPJ, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Invitrogen 63-1631-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321464
  • 341.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieser monoklonale TNKUPJ-Antikörper erkennt murines CD163. CD163 ist ein Oberflächenrezeptor mit 130 kDa, der durch bestimmte Teilmengen von Gewebe-Makrophagen exprimiert wird, einschließlich Makrophagen der roten Pulpa der Milz, Kupffer-Zellen, intestinalen Lamina-Propria-Makrophagen und eines kleinen Teils von
Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Für eine optimale Leistung im interessierenden Assay wird eine sorgfältige Titration des Antikörpers empfohlen. Super Bright 600 ist ein Tandemfarbstoff, der mit der violetten Laserlinie (405 nm) angeregt werden kann und bei 600 nm emittiert. Wir empfehlen die Verwendung eines 610/20-Bandpassfilters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400-42) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Lichtempfindlichkeit: Dieser Tandemfarbstoff ist empfindlich gegenüber photoinduzierter Oxidation. Dieses Fläschchen sowie gefärbte Proben müssen vor Licht geschützt werden. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222-49) (100 μl Zellprobe + 100 μl des IC Fixierungspuffers) oder in 1-Schritt-Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333-57) bis zu 3 Tage lang im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm, Emission: 600 nm; Laser: Violetter Laser CD163 (M130-Antigen, Ber-Mac3, Ki-M8, SM4) ist ein großes 130 kDa-Membranglykoprotein, ein Mitglied der Superfamilie von Zystein-reichen Scavenger-Rezeptoren und ein Rezeptor für den Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex. CD163 schützt das Gewebe vor oxidativen Schäden, die durch freies Hämoglobin verursacht werden, und kann, durch Endozytose von Hämoglobin/Haptoglobin und nachfolgendem Abbau von Häm, eine Rolle bei der Aufnahme und dem Recycling von Eisen spielen. CD163 wird ausschließlich auf der Zelloberfläche menschlicher Monozyten und Makrophagen exprimiert, die vorwiegend in der späten Entzündungsphase involviert sind. CD163 ist insbesondere auf allen zirkulierenden Monozyten und Makrophagen der meisten Gewebe, jedoch nicht in der Mantelzone und den Keimzentren der Lymphfollikel, den interdigitierenden Retikulumzellen und Langerhans′-Zellen vorhanden. CD163 ist auf allen CD14-positiven Monozyten und den meisten CD64-positiven Monozyten vorhanden, und zeigt eine höhere Expression auf CD16-positiven Monozyten. CD163 wird auf mononukleären Phagozyten durch IL-10, IL-6 und Dexamethason hochreguliert. Lipopolysaccharid (LPS) und Phorbolmyristatacetat (PMA) bewirken beide das Abspalten von CD163 von der Zelloberfläche in das Plasma oder den Zellüberstand. CD163 bindet Hämoglobin-/Haptoglobin-Komplexe auf Kalzium- und pH-abhängige Weise und weist eine höhere Affinität für Komplexe von Hämoglobin und multimerischem Haptoglobin des HP1F-Phänotyps auf als für Komplexe von Hämoglobin und dimerischem Haptoglobin des HP1S-Phänotyps. Darüber hinaus induziert CD163 auch eine Kaskade intrazellulärer Signale, die eine Tyrosinkinase-abhängige Kalziummobilisierung, Inositol-Triphosphat-Produktion und Sekretion von IL6 und CSF1 umfasst.
Spezifikation
Spezifikation
CD163
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q2VLH6
Cd163
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
93671
Flow Cytometry
TNKUPJ
Super Bright 600
Cd163
Liquid
Rat