Learn More
CD166 Mouse anti-Human, PE, Clone: 3A6, BD
Mouse Monoclonal Antibody
183.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen | CD166 |
---|---|
Klon | 3A6 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | PE |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15870579
|
BD Biosciences
560903 |
25 Tests |
183.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15899688
|
BD Biosciences
559263 |
100 Tests |
462.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 3A6 monoclonal antibody specifically binds to the activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM), a 100-105 kDa transmembrane glycoprotein, also known as the CD6 ligand, CD166. It is composed of an immunoglobulin-like extracellular domain, a transmembrane region and a short cytoplasmic tail. ALCAM belongs to the Ig superfamily of proteins and is expressed on neurons, activated T cells, activated monocytes, epithelial cells and fibroblasts. CD166 plays an important role in mediating adhesion interactions between thymic epithelial cells and CD6+ cells during intrathymic T-cell development.
Spezifikation
CD166 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
3A6 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.