Learn More
CD170 (Siglec F) Ratte-anti-Maus, Alexa Fluor™ 488, Klon: 1RNM44N, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Invitrogen 53-1702-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330984
  • 280.00 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieser monoklonale 1RNM44N-Antikörper erkennt murines CD170, auch bekannt als Siglec F. Siglec F ist ein Zelloberflächenlektin der Ig-Superfamilie, das Glykokonjugate bindet, die Sialinsäuren enthalten, die häufig bei verschiedenen Zelltypen vorkommen. Das zytopl
SIGLEC5 ist ein putatives Adhäsionsmolekül, das sialsäureabhängige Bindung an Zellen auslöst. Dieses Protein bindet gleichmäßig an alpha2,3-gebundene und alpha2,6-gebundene Sialsäure. Die Sialsäure-Erkennungsstelle kann durch cis-Interaktionen mit Sialsäuren auf derselben Zelloberfläche maskiert werden. Dieses Molekül wird durch monozytische/myeloische Abstammungszellen exprimiert. SIGLEC5 findet sich in hoher Konzentration in peripheren Blutleukozyten, Milz, Knochenmark und in niedrigerer Konzentration in Lymphknoten, Lunge, Appendix, Plazenta, Bauchspeicheldrüse und Thymus. Es wird durch Monozyten und Neutrophilen exprimiert, jedoch nicht in leukämischen Zelllinien, die frühe Stadien der Myelomonozytischen Differenzierung darstellen.
Spezifikation
Spezifikation
CD170 (Siglec F)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q920G3
Siglecf
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
233186
Flow Cytometry
1RNM44N
Alexa Fluor 488
Siglecf
Liquid
Rat