missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD171 Monoclonal Antibody (UJ181.4)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11594253
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11594253 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11594253 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA146045

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD171 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC, IP

L1CAM/CD171 is an axonal glycoprotein belonging to the immunoglobulin supergene family. The ectodomain, consisting of several immunoglobulin-like domains and fibronectin-like repeats (type III), is linked via a single transmembrane sequence to a conserved cytoplasmic domain. This cell adhesion molecule plays an important role in nervous system development, including neuronal migration and differentiation. Mutations in the gene cause three X-linked neurological syndromes known by the acronym CRASH (corpus callosum hypoplasia, retardation, aphasia, spastic paraplegia and hydrocephalus). Alternative splicing of a neuron-specific exon is thought to be functionally relevant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD171
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon UJ181.4
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.02% sodium azide
Gen L1CAM
Gen-Zugriffsnummer P32004
Gen-Alias antigen identified by monoclonal antibody R1; CAML1; CD 171; CD171; CD171 molecule; HSAS; HSAS1; Hyd; L1; L1 cell adhesion molecule; L1CAM; MASA; MIC5; N-CAM L1; NCAML1; N-CAML1; N-CAM-L1; NCAM-L1; Nerve-growth factor-inducible large external glycoprotein; neural cell adhesion molecule L1; NILE; S10; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; SPG1
Gensymbole L1CAM
Wirtsspezies Mouse
Immunogen 16 week human fetal brain.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3897
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.