Learn More
CD19 Mouse, APC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB29-APC-100Tests
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921778
  • 339.50 € / 100 Tests
Voraussichtliches Versanddatum: 26-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD19
SJ25C1
APC
NP_001171569
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
930
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD19
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.