missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Mouse, V450, Clone: HIB19, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00 € - 402.00 €
Spezifikation
Antigen | CD19 |
---|---|
Klon | HIB19 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15901828
|
EnquireBio
QAB30-V450-25TESTS |
25 Tests |
187.00 €
25 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15991818
|
EnquireBio
QAB30-V450-100TESTS |
100 Tests |
402.00 €
100 Tests |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifica
CD19 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
930 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HIB19 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_001171569 | |
CD19 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |