Learn More
CD19 Rat, FITC, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85 € - 276.00 €
Spezifikation
Antigen | CD19 |
---|---|
Klon | 1D3 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15991758
|
EnquireBio
QAB28-F-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15981758
|
EnquireBio
QAB28-F-100UG |
100 μg |
162.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15901768
|
EnquireBio
QAB28-F-500UG |
500 μg |
276.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CD19 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12478 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1D3 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_033974 | |
Cd19 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |