Learn More
CD19 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB28-PCP55-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921768
  • 95.15 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 21-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD19
1D3
PerCP-Cyanine5.5
NP_033974
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12478
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.